Få mere at vide
Nitrendipine, R&D Systems™
Description
L-type calcium channel blocker. Induces autophagy.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Nitrendipine |
| CAS | 39562-70-4 |
| Molekylær formel | C18H20N2O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin |
| InChI nøgle | PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
| IUPAC navn | 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.366 |
| PubChem CID | 4507 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?