missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitrendipine Propyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30138366
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138366 100 mg
30006149 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN490170100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 225785-54-6
Molekylær formel C19H22N2O6
Molekylvægt (g/mol) 374.39
Synonym 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-Propyl Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl Propyl Ester;
IUPAC navn 3-O-methyl 5-O-propyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CCCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitrendipine Propyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O6/c1-5-9-27-19(23)16-12(3)20-11(2)15(18(22)26-4)17(16)13-7-6-8-14(10-13)21(24)25/h6-8,10,17,20H,5,9H2,1-4H3
Formel vægt 374.1478
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.