Få mere at vide
Nitrendipine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrendipine |
| CAS | 39562-70-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nitrendipine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H20 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| Vis mere |