Få mere at vide
Nitrendipin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317539
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317539 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317539 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15529500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Analyt- eller komponentnavne Nitrendipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H20 N2 O6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 360.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 360,1321 g/mol