Få mere at vide
Nitrefazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrefazole |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N4O4/c1-7-11-10(14(17)18)6-12(7)8-2-4-9(5-3-8)13(15)16/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 248.0546 |