Få mere at vide
Nitrazine Yellow
Artikelnummer. 15433079
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15433079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60281.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pH-indikator
Nitrazine Gul bruges til at teste vaginal pH under sen graviditet for at bestemme brud på fostersækken. At udføre en fækal pH-test til diagnosticering af tarminfektioner eller andre fordøjelsesproblemer. Inden for anlægsteknik at bestemme karbonatiseringsspredningen i betonkonstruktioner og derfor vurdere tilstanden af armeringsjernets passiveringsfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Nitrazine Gul bruges til at teste vaginal pH under sen graviditet for at bestemme brud på fostersækken. At udføre en fækal pH-test til diagnosticering af tarminfektioner eller andre fordøjelsesproblemer. Inden for anlægsteknik, at bestemme karbonatiseringsspredningen i betonkonstruktioner og derfor vurdere tilstanden af armeringsjernets ′passiveringsfilm.
Opløselighed Opløses
i vand ved 1mg
/ml Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5423-07-4
MDL nummer MFCD00003938
Synonym C.I. 14890; Delta Yellow
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrazine Yellow
Molekylær formel C5H5N3O2
Opløselighedsinformation Dissolve in water at 1mg/ml
InChI nøgle ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
IUPAC navn 3-aminopyrazin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.11
PubChem CID 72656
Formel vægt 542.36
Farve Brun til Orange
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver