Få mere at vide
Nitrazine Yellow
Artikelnummer. 15413079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413079 1 g 1g
15423079 5 g 5g
15433079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60281.03
Request Bulk or Custom Format
pH-indikator
Nitrazine Gul bruges til at teste vaginal pH under sen graviditet for at bestemme brud på fostersækken. At udføre en fækal pH-test til diagnosticering af tarminfektioner eller andre fordøjelsesproblemer. Inden for anlægsteknik at bestemme karbonatiseringsspredningen i betonkonstruktioner og derfor vurdere tilstanden af armeringsjernets passiveringsfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Nitrazine Gul bruges til at teste vaginal pH under sen graviditet for at bestemme brud på fostersækken. At udføre en fækal pH-test til diagnosticering af tarminfektioner eller andre fordøjelsesproblemer. Inden for anlægsteknik, at bestemme karbonatiseringsspredningen i betonkonstruktioner og derfor vurdere tilstanden af armeringsjernets ′passiveringsfilm.
Opløselighed Opløses
i vand ved 1mg
/ml Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5423-07-4
MDL nummer MFCD00003938
Synonym C.I. 14890; Delta Yellow
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrazine Yellow
Molekylær formel C16H8N4Na2O11S2
Opløselighedsinformation Dissolve in water at 1mg/ml
InChI nøgle XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C=CC(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinyliden]-4-oxonaphthalen-2,7-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 542.36
PubChem CID 44134855
Formel vægt 542.36
Farve Brun til Orange
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver