Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nitrazine Gul, indikatorklasse
Artikelnummer. 10404915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10404915 25 g 25g
10184350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404915 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-1-5424
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00003938
InChI nøgle ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
PubChem CID 72656
IUPAC navn 3-aminopyrazin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrazine yellow
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV_Vis 85% min.
Visuel overgangsinterval fra pH 6,0 (klar gul) til pH 7,2 (klar blå)
Farve Brun til Orange
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 542.35
Grad Indikator