Få mere at vide
WTW™ Nitrat testsæt
Artikelnummer. 11734774
Rækkevidde:
0,2 til 13,0 mg/L NO3 -N, 0,9 til 57,5 mg/L NO3
0,2 til 20 mg/L NO3-N, 0,9 til 88,5 mg/L NO 3
0,2 til 30 mg/L NO3-N, 1 til 133 mg/L NO 3
0,5 til 18 mg/L NO3-N, 2,2 til 79,7 mg/L NO 3
0,5 til 25 mg/L NO3-N, 2,2 til 110,7 mg/L NO 3
1 til 50 mg/L NO3-N, 4 til 221 mg/L NO 3
Antal prøver:
25
50
60
90
Pakningsstørrelse:
0.52 L
1 sæt
300g
50ml
Pakke med 25
Artikelnummer. 11734774
Brand: WTW™ 250410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få præcisionsmålinger for spildevand, drikkevand og overfladevand med CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celletestsæt.
  • Forskellige instrumenter til måling af nitrater
  • Til spildevand, drikkevand, overfladevand
  • PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
  • CombiCheck Nitrat (sub <3 /sub> ) celletestsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Nitrospektral
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, overfladevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 60
Rækkevidde 0,5 til 18 mg/L NO3-N, 2,2 til 79,7 mg/L NO 3
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celle test kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid