Få mere at vide
Nitrat standardopløsningskoncentrat, 2 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12832503 Shop alle Reagecon produkter
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Produkttitel
Nitrat standardopløsningskoncentrat, 2 ppm, Reagecon™ >