Få mere at vide
Nitratkoncentrat, 100 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444769 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444769 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11444769 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 5002100C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    969.97 DKK / 100ml
    Spare 150.03 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Koncentreret til fremstilling af nitratstandardopløsning. Nitratkoncentrat, 100 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™ kan bruges til at lave en opløsning med 100 ppm NO 3 . Det er fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Chapter 4(4.1.2) til brug ved nitratbestemmelse og grænsetest.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2) retningslinjer
  • Fremstillet iht ASTM , APHA, ACS, EP og USP metoder
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Klar til brug løsning eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise standardløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrate
Emballage 100mL
CAS 14797-55-8
Analysecertifikat Ja
Lugt Lugtfri
Fysisk form Væske
Molekylær formel NO3-
Koncentration 100 ppm NR.3
Farve Farveløs
InChI nøgle NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-]
IUPAC navn nitrat
Molekylvægt (g/mol) 62.004
PubChem CID 943
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:17632
Formel vægt 62,00 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)