Få mere at vide
Nitratstandard for ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE bottle
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
50g
Pakke med 100
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Analyt | Koncentration |
---|---|
INGEN&subscript_3;&superscript_minus; | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Nitrate Standard |
Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
Analysecertifikat | With Certificate of Analysis. |
CAS min % | 0.1, 99.9 |
Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
CAS Max % | 0.1, 99.9 |
Teknik | Ion Chromatography |
Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Løsningstype | Standard Solution |
Type | Certified Reference Material |
Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nitratstandard for ionkromatografi, SPEX CertiPrep™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion