Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| NO 3 -N | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrate-Nitrogen Standard |
| Navn note | Til ionkromatografi |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7631-99-4, 7732-18-5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| CAS Max % | 99.9, 0.1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium nitrate,distilled water,conductivity or of similar purity |
| Molekylær formel | NNaO3 |
| MDL nummer | MFCD00011119 |
| Teknik | Ionkromatografi |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug