Få mere at vide
Mettler Toledo™ Nitratmembransæt
Artikelnummer. 10299681
Skift visning
Materiale:
Polymer membran
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10299681 Polymer membran 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10299681 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00 DKK
    4531.77 DKK / 1 sæt
    Spare 738.23 DKK
    14% Slukket
På lager
Tekniske data
Til brug med (applikation) I guld Nitrat ISE
Materiale Polymer membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
pH-område 2 til 12