Få mere at vide
Nitrat som N @ 10000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17998864
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998864 100 ml
17949144 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998864 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PNO3N100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Nitrat som N @ 10000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrate
CAS 14797-55-8
Metoder Ionkromatografi/Vådkemi
Analyt- eller komponentnavne Nitrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel NO3-
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym NO3−
SMIL [O-]N(=O)=O
IUPAC navn Nitrat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 62
Mængde 100 ml
Formel vægt 62 g/mol