Få mere at vide
Nitrat som N @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17947084
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947084 100 ml
17909724 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17947084 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGINO3N100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Nitrat som N @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrate
CAS 14797-55-8
Metoder Ionkromatografi/Vådkemi
Analyt- eller komponentnavne Nitrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel NO3-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym NO3−
SMIL [O-]N(=O)=O
IUPAC navn Nitrat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 62
Mængde 100 ml
Formel vægt 62 g/mol