Få mere at vide
Nitrate as N @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Nitrate as N @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrate |
| CAS | 14797-55-8 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Nitrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | NO3- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | NO3− |
| SMIL | [O-]N(=O)=O |
| IUPAC navn | Nitrate |
| Vis mere |