Få mere at vide
Nitrat Anion Standard, 0,2 mg/ml, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne standard er udarbejdet, testet, certificeret og verificeret ved at følge nøjagtig samme regime som allerede præsenteret for ICP-MS-standarder. Det giver tillid til pålideligheden af ionkromatografianalyse. Alle er fremstillet af High Purity Starting-materialer og kan spores til NIST, hvor det er muligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Damptryk | 23hPa (at 20°C) |
| Analyt- eller komponentnavne | NO3 ion in H2O matrix |
| Tæthed | 1.00035g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | NO3 • H20 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Completely miscible |
| Element | NO3 ion |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |