Få mere at vide
Ansell™ NitraSafe™ 28-360 Series Nitril Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. 12690812 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12690812
Brand: Ansell™ 28360080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brune Nitrile Heavy Weight Handsker kombinerer den enestående beskyttelse fra Kevlar™ -forstærket konstruktion med grebet og fleksibiliteten fra Ansells avancerede nitrilbelægningsteknologi.
  • Industrielle handsker
  • NitraSafe™ serie står for sikker håndtering af olieholdige tungmetaldele
  • Mekanisk beskyttelse mod snit og slid
  • Tungvægtsdesign giver en følelse af dæmpning for bæreren
  • Beskyttelseshandsker kombinerer beskyttelse af Kevlar™ forstærket konstruktion og greb, fleksibilitet af avanceret nitrilbelægningsteknologi
Applikationer:
  • Håndtering af dele med skarpe, ru kanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitrilskum
Certificeringer/compliance CE-mærke 0493, standardkategori III EN 388: 3321
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitrile Foam
Farve Red
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 8
Handske manchet stil Nitragold™
Liner materiale Bomuldstrøje Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Foring Bomuldstrøje Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Større modstand mod snit og slid