Få mere at vide
Ansell™ NitraSafe™ 28-360 Series Nitril Heavy Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Industrielle handsker
- NitraSafe™ serie står for sikker håndtering af olieholdige tungmetaldele
- Mekanisk beskyttelse mod snit og slid
- Tungvægtsdesign giver en følelse af dæmpning for bæreren
- Beskyttelseshandsker kombinerer beskyttelse af Kevlar™ forstærket konstruktion og greb, fleksibilitet af avanceret nitrilbelægningsteknologi
Applikationer:
- Håndtering af dele med skarpe, ru kanter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke 0493, standardkategori III EN 388: 3321 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitrile Foam |
| Farve | Red |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Aramid Fiber, Cotton, Nitrile |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Vis mere |