Få mere at vide
Ansell™ NitraSafe™ 28-329 Series Nitril Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. 12600812 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12600812
Brand: Ansell™ 28329100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer den enestående beskyttelse fra Kevlar™ -forstærket konstruktion med grebet og fleksibiliteten fra Ansells avancerede nitrilbelægningsteknologi. De NitraSafe™ sortiment står for sikker håndtering af olieholdige tungmetaldele, mens den NitraSafe™ Skum kombinerer godt greb og komfort.
  • Giver sikker håndtering af olieholdige tungmetaldele, mens den NitraSafe™ Skum kombinerer godt greb og komfort.
  • Begge handsker, eventuelt i kombination med NitraGold™ manchet, tilbyder enestående mekanisk beskyttelse mod snit og slid.
  • Skåret og syet konstruktion
  • Bomuldstrøje Kevlar™ konstruktion
  • Nitril belægning
  • Palmebelagt finish
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance CE-mærke 0493, standardkategori III EN 388: 4331
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Foam Nitrile
Farve Black
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Nitragold™
Liner materiale Bomuldstrøje Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Foring Bomuldstrøje Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Palm Type Belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Større modstand mod snit og slid