Få mere at vide
Ansell™ NitraSafe™ 28-329 Series Nitril Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. 12323589 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12323589
Brand: Ansell™ 28329090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer den enestående beskyttelse fra Kevlar™ -forstærket konstruktion med grebet og fleksibiliteten fra Ansells avancerede nitrilbelægningsteknologi. De NitraSafe™ sortiment står for sikker håndtering af olieholdige tungmetaldele, mens den NitraSafe™ Skum kombinerer godt greb og komfort.
  • Giver sikker håndtering af olieholdige tungmetaldele, mens den NitraSafe™ Skum kombinerer godt greb og komfort.
  • Begge handsker, eventuelt i kombination med NitraGold™ manchet, tilbyder enestående mekanisk beskyttelse mod snit og slid.
  • Skåret og syet konstruktion
  • Bomuldstrøje Kevlar™ konstruktion
  • Nitril belægning
  • Palmebelagt finish
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance CE-mærke 0493, standardkategori III EN 388: 4331
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitrile
Farve Black
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Nitragold™
Liner materiale Bomuldstrøje Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Foring Bomuldstrøje Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Palm Type Belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Større modstand mod snit og slid