missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitisinone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498548
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498548 10 mg -
16444417 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0607
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.

Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitisinone
Fysisk form Powder
CAS 104206-65-7
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H10F3NO5
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym NTBC Nitisone SC0735
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (126.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2[N+]([O-])=O)=O)C(CCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 329.23
Formel vægt 329.23
Procent renhed 98.76%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.