Få mere at vide
Nitinol spiralfjeder, Alloy M, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494005
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494005 25 Pc. Pakke med 25
15484005 5 Pc. Pakke med 5
15404015 100 Pc. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045655.KM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitinol tension coil spring
Farve Grå
Navn note Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm
CAS 7440-02-0, 7440-32-6
Mængde 25 Pc.
Lugt Odorless
Form Fast stof
MDL nummer MFCD02091734
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nickel: 55.75%; Titanium: 44.25%