Learn More
Nitinol foil, 0.25mm (0.01in) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface
Product Code. 11470940
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
25mm
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11470940 50 x 50 mm Each
11460940 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11470940 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044953.FI
 Restricted Item
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nitinol foil is used in photo chemically-etched parts, formed sheet shapes, EDM or laser cut shapes, cell-phone technology as a retractable antenna, or microphone boom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Nitinol foil
Name Note 0.25mm (0.01 in.) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface
Quantity 50 x 50 mm
Odor Odorless
Weight ≈1.02g/25x25mm
MDL Number MFCD02091734
Solubility Information Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.