Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,25 mm tyk, superelastisk, flad glødet, syltet overflade
Artikelnummer. 11470940
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470940 50 x 50 mm Hver
11460940 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044953.FI
 Begrænset vare
På lager
Nitinolfolie bruges i fotokemisk ætsede dele, formede arkformer, EDM eller laserskårne former, mobiltelefonteknologi som en udtrækkelig antenne eller mikrofonbom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitinol foil
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, superelastisk, flad, anguldet overflade
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,02g/25x25mm
MDL nummer MFCD02091734
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.