Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,25 mm tyk, superelastisk, flad glødet, syltet overflade
Description
Nitinolfolie bruges i fotokemisk ætsede dele, formede arkformer, EDM eller laserskårne former, mobiltelefonteknologi som en udtrækkelig antenne eller mikrofonbom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nitinol foil |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.02g/25x25mm |
| MDL nummer | MFCD02091734 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |