Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,127 mm tyk, superelastisk, flad glødet, syltet overflade
Artikelnummer. 11450940
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450940 50 x 50 mm Hver
11440940 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044952.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innovationer inden for fremstilling og forarbejdning af Nitinol har ført til en stor udvidelse af Nitinol medicinsk udstyr inden for en række terapeutiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Nitinol foil
Navn note 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, superelastisk, flad, anguldet overflade
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,51g/25x25mm
MDL nummer MFCD02091734
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.