Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,127 mm tyk, superelastisk, flad glødet, syltet overflade
Beskrivelse
Innovationer inden for fremstilling og forarbejdning af Nitinol har ført til en stor udvidelse af Nitinol medicinsk udstyr inden for en række terapeutiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitinol foil |
| Navn note | 0.127mm (0.005 in.) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.51g/25x25mm |
| MDL nummer | MFCD02091734 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |