Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,127 mm tyk, formhukommelse, flad glødede, syltet overflade
Beskrivelse
Nitinolfolie bruges i mobiltelefonantenner, børnelegetøj, eksperimentelle materialer, brillekomponenter og medicinsk udstyr. Det bruges også i varmemotorer, elastiske glasrammer, mekaniske urfjedre, temperaturkontrolsystem, koblinger, golfkølleindsats, biomedicinske og medicinske anvendelser, mobiltelefonteknologi: udtrækkelig antenne, mikrofonbom. Det er yderst biokompatibelt og har egenskaber, der er velegnede til brug i ortopædiske implantater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitinol foil |
| Navn note | 0.127mm (0.005 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.51g/25x25mm |
| MDL nummer | MFCD02091734 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |