Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,05 mm tyk, superelastisk, flad glødet, syltet overflade
Beskrivelse
Nitinolfolie bruges i mobiltelefonteknologi som en udtrækkelig antenne eller mikrofonbom på grund af dens meget fleksible og mekaniske hukommelseskarakter. Det bruges også i nogle nyhedsprodukter, såsom selvbøjende skeer, som kan bruges af amatører og scenemagikere til at demonstrere psykiske kræfter eller som en praktisk vittighed, da skeen vil bøje sig selv, når den bruges til at røre te, kaffe eller enhver anden varm væske. Det er yderst biokompatibelt og har egenskaber, der er velegnede til brug i ortopædiske implantater. På grund af Nitinols unikke egenskaber har den oplevet en stor efterspørgsel efter brug i mindre invasivt medicinsk udstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitinol foil |
| Navn note | 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, superelastisk, flad, anguldet overflade |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,25g/25x25mm |
| MDL nummer | MFCD02091734 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |