Få mere at vide
Nitinolfolie, 0,05 mm tyk, formhukommelse, flad glødet, syltet overflade
Artikelnummer. 15424015
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
75 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424015 25 x 25 mm Hver
15434015 50 x 50 mm Hver
15444015 75 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045663.FF
Request Bulk or Custom Format
Nitinolfolie bruges i mobiltelefonantenner, børnelegetøj, eksperimentelle materialer, brillekomponenter og medicinsk udstyr. Det bruges også i varmemotorer, elastiske glasrammer, mekaniske urfjedre, temperaturkontrolsystem, koblinger, golfkølleindsats, biomedicinske og medicinske anvendelser, mobiltelefonteknologi: udtrækkelig antenne, mikrofonbom. Det er yderst biokompatibelt og har egenskaber, der er velegnede til brug i ortopædiske implantater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitinol foil
Navn note 0.05mm (0.002 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.25g/25x25mm
MDL nummer MFCD02091734
Opløselighedsinformation Insoluble in water.