Få mere at vide
Nitinol compression coil spring, wire diameter 1.0mm (0.039in), mean coil diameter 7.0mm (0.27in), Alloy M, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493995
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493995 100 Pc. Pakke med 100
15473995 5 Pc. Pakke med 5
15483995 25 Pc. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045578.KN
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitinol compression coil spring, Alloy M
Navn note Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.)
Mængde 100 Pc.
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD02091734