missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nitidine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitidine chloride |
| CAS | 13063-04-2 |
| Molekylær formel | C21 H18 N O4 . Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium','2,3-dimethoxy-12-methyl-','chloride (1:1), Nitidine','chloride (6CI,7CI,8CI), [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium','2,3-dimethoxy-12-methyl-','chloride (9CI), NSC 146397 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].COc1cc2c[n+](C)c3c4cc5OCOc5cc4ccc3c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2,3-dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridin-12-ium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.82 |
| Formel vægt | 383.0924 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?