missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nithiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nithiazine |
| CAS | 58842-20-9 |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tetrahydro-2-(nitromethylene)-2H-1,3-thiazine (ACI), Nithiazine, QuickStrike Fly Abatement Strip, SD 35651, SKI 71, TTNM, WL 35651, 2H-1,3-Thiazine, tetrahydro-2-(nitromethylene)- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2S/c8-7(9)4-5-6-2-1-3-10-5/h4,6H,1-3H2/b5-4+ |
| SMIL | [O-][N+](=O)\C=C\1/NCCCS1 |
| IUPAC navn | (2E)-2-(nitromethylidene)-1,3-thiazinane |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.194 |
| Formel vægt | 160.031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?