missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nithiamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Nithiamide is a non-5-nitroimidazole drugs, is a antibiotic used in veterinary.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nithiamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 140-40-9 |
| Farve | Khaki |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H5N3O3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CL-5279 Aminitrozole |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (534.25 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?