Få mere at vide
Nitenpyram, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7214477 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 16594394
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150824-47-8
Molekylær formel C11H15ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 270.72
InChI nøgle CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
IUPAC navn [(1E)-1-{[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl](ethyl)amino}-2-nitroethenyl](methyl)amin
SMIL CCN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(\NC)=C\[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitenpyram
Flammepunkt >70°C
Smeltepunkt 70.0°C to 84.0°C
Opløselighed Soluble in water; Insoluble in methanol and dimethyl sulfoxide
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.72