Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitenpyram |
| Flammepunkt | >70 °C |
| Smeltepunkt | 70,0 °C til 84,0 °C |
| Opløselighed | Opløselig i vand; Uopløseligt i methanol og dimethylsulfoxid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 270.72 |