Få mere at vide
Nitecapone, TRC
Artikelnummer. 30467553
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30467553 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30467553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4901305MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116313-94-1
Molekylær formel C12 H11 N O6
Molekylvægt (g/mol) 265.22
IUPAC navn 3-[(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)methyliden]pentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)C(=Cc1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nitecapone
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
Formel vægt 265.0586