Få mere at vide
Nitecapone-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitecapone-13C5 |
| CAS | 1216671-39-4 |
| Molekylær formel | C713C5H11NO6 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | 3-[(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)methylene]-2,4-pentanedione-13C5, OR 462-13C5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3/i1+1,2+1,6+1,7+1,9+1 |
| SMIL | OC1=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC(/C=[13C]([13C]([13CH3])=O)/[13C]([13CH3])=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.18 |
| Formel vægt | 270.0754 |