Få mere at vide
NITD-349, MedChemExpress
Beskrivelse
NITD-349 is an MmpL3 inhibitor that shows highly potent anti-mycobacterial activity with MIC50 of 23 nM against virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NITD-349 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1473450-62-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H20F2N2O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 310 mg/mL (1011.91 mM) |
| SMIL | O=C(C(N1)=CC2=C1C=C(F)C=C2F)NC3CCC(C)(C)CC3 |
| Vis mere |