missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitazoxanide, TRC

Artikelnummer. 30138653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138653 100 mg
30134177 25 mg
17963995 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN490100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55981-09-4
Molekylær formel C12 H9 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 307.28
Synonym Benzamide, 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-, Alinia, BRN 1225475, Cryptaz, DRG 0242, Daxon, Dexidex, Kidonax, Mitafar, N-(5-Nitro-2-thiazolyl)salicylamide acetate (ester), NSC 697855, NTX, NTZ, Nitacure, Nitacure 500, Nitarid, Nitazode, Nitazox 500, Nitazoxanida, Nitazoxanide, Nixide, Nixoran, Nizonide, PH 5776, Pacovanton, ParaMix, Xerovirin-C
IUPAC navn [2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl] acetate
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitazoxanide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
Formel vægt 307.0263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.