Få mere at vide
Nitazoxanide, Mikromol™
Artikelnummer. 17932856
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932856 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932856 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3279.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nitazoxanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitazoxanide
CAS 55981-09-4
Analyt- eller komponentnavne Nitazoxanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzamide, 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-, Alinia, BRN 1225475, Cryptaz, DRG 0242, Daxon, Dexidex, Kidonax, Mitafar, N-(5-Nitro-2-thiazolyl)salicylamide acetate (ester), NSC 697855, NTX, NTZ, Nitacure, Nitacure 500, Nitarid, Nitazode, Nitazox 500, Nitazoxanida, Nitazoxanide, Nixide, Nixoran, Nizonide, PH 5776, Pacovanton, ParaMix, Xerovirin-C
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 307.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 307.0263 g/mol