Få mere at vide
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101023
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16470828
Brand: Medchem Express HYB0217S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitazoxanide-d4
CAS 1246819-17-9
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C12H5D4N3O5S
Farve Off-White
Synonym NTZ-d4 NSC-697855-d4
SMIL O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Molekylvægt (g/mol) 311.31
Mængde 5 mg
Formel vægt 311.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.