Få mere at vide
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Beskrivelse
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitazoxanide-d4 |
| CAS | 1246819-17-9 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C12H5D4N3O5S |
| Farve | Off-White |
| Synonym | NTZ-d4 NSC-697855-d4 |
| SMIL | O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.31 |
| Mængde | 5 mg |
| Vis mere |