missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nitazoxanide

Beskrivelse
Nitazoxanide is a pyruvate flavodoxin/ferredoxin oxidoreductase (PFOR) inhibitor. Also inhibits Wnt signaling by stabilization of peptidyl arginine deiminase 2 (PAD2). Broad-spectrum antiparasitic and antiviral. Inhibits SARS-CoV-2 infection in Vero E6 cells (EC50 = 2.12μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide |
| CAS | 55981-09-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Antiviral Compounds |
| Molekylær formel | C12H9N3O5S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?