Få mere at vide
Nital Etchant, 3% (v/v) i reagensalkohol, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nital Etchant, 3% (v/v) in Reagent Alcohol |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | ∼76 °C |
| CAS min % | 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67 |
| CAS Max % | 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67 |
| Tæthed | 0.81 |
| Lugt | Alkoholiker |
| Emballage | Ravglasflaske |
| pH | sur |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nital Etchant, 3% (v/v)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .