Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nisoxetine hydrochloride
Beskrivelse
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake with little or no affinity for a range of other neurotransmitter receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nisoxetine hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 307.82 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.818 |