Få mere at vide
Nisoldipin, TRC
Artikelnummer. 30136993
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136993 50 mg
30006546 10 mg
30010131 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN48912550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63675-72-9
Molekylær formel C20 H24 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 388.41
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), (±)-BAY k 5552, (±)-Nisoldipine, BAY-k 5552, Baymycard, Geomatrix 16E, Nisocor, Nisoldipin, Nisoldipine, Sular, Syscor, Zadipina
IUPAC navn 3-O-methyl 5-O-(2-methylpropyl) 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nisoldipine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
Formel vægt 388.1634