Få mere at vide
Nisoldipin, Mikromol™
Description
Nisoldipin
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nisoldipine |
| CAS | 63675-72-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nisoldipine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C |
| IUPAC navn | 3-O-methyl 5-O-(2-methylpropyl) 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.41 |
| Show More |